Learn More
Cole-Parmer™ SI-200 Series Stuart™ Microplate Shaking Incubator
The SI-200 Series Stuart™ Microplate Shaking Incubator is specifically designed to mix small volumes of liquid in a temperature-controlled environment.
Marke:  Cole-Parmer™ 79520-10
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11986458
  • 4390.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Eine spezielle Kombination aus Laborinkubator und spezifischer Mischwirkung, die für Mikrotiterplatten erforderlich ist.
Das Schütteln eignet sich ideal für das Mischen von Mikrotiterplatten und kombiniert eine Hochgeschwindigkeitswirkung zwischen 250 und 1250 U/min mit einem engen Orbit von 1.5 mm. SI505 verfügt über einzelne Steuerungen von Geschwindigkeit und Temperatur, um eine versehentliche Temperaturveränderung zu vermeiden. Die Geschwindigkeit wird über einen Mikroprozessor gesteuert und über die digitale LED-Anzeige eingestellt. Die Einheit ist zudem mit einem vielseitigen Timer mit einem Einstellbereich zwischen 1 Sekunde und 9 Tagen ausgestattet.
Die Temperatur des Inkubators kann über das digitale LED-Bedienfeld zwischen Umgebungstemperatur 7° C und 60° C eingestellt werden. Die mitgelieferten  strategisch eingesetzten  Wassertabletts aus Edelstahl werden erhalten eine Luftfeuchtigkeit von bis zu 80 % aufrecht und reduzieren so die Probenverdunstung über einen Zeitraum von 24 Stunden drastisch.
  • Ideale Schüttelwirkung für Mikrotiterplatten
  • Inkubator-Schüttler-Kombination
  • Optimierte Leistung für minimale Probenverdunstung
  • Digitale Anzeige für Temperatur und Geschwindigkeit, integrierter Timer
  • Herausziehbare Plattform für einfaches Be- und Entladen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ SI-200 Series Stuart™ Microplate Shaking Incubator > Kann verwendet werden mit: Für 4 x Mikrotiterplatten oder 2 x Mikroröhrchengestelle