Learn More
Cole-Parmer™ SHP-200 Series Large Capacity Digital Stirring Hotplate
Simple and economical Hotplates with digital stirring capabilities.
995.00 CHF - 1090.00 CHF
Spezifikation
Spannung | 230 V |
---|---|
Größe | 30 x 30 cm |
Typ | Heizplattenrührer |
Form | Quadratisch |
Max. Probenaufgabe | 15 l |
Produktcode | Marke | Dimensions (LxWxH) | Temperatur (metrisch) | Deckplattenmaterial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dimensions (LxWxH) | Temperatur (metrisch) | Deckplattenmaterial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17772529
|
Cole-Parmer™
04807-76 |
37,5 x 31 x 10,5 cm | 0 bis 450 °C | Keramik |
1090.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17782529
|
Cole-Parmer™
04807-78 |
37,5 x 31 x 12,5 cm | 0°bis 300 °C | Aluminiumlegierung |
995.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Compact, space-saving design suits even cluttered laboratories
- Powerful magnets provide strong stirring action up to 2000 rpm
- Capable of mixing large volumes up to 15 L*
- Flashing light warns when top plate is hot, while safety circuit protects against overheating
- All models include an integral fitting for attaching a support rod
- Feature either coated aluminum top plate for rapid heating and better temperature uniformity or chemically resistant glass ceramic that stays cool around the edges to help prevent burns
- 'Hot' warning light will flash whenever plate temperature is above 50°C, even when hotplate is turned off (lasts up to 30 min without power)
Spezifikation
230 V | |
Heizplattenrührer | |
15 l | |
1 | |
100 bis 1500 U/min | |
CE, UKCA |
30 x 30 cm | |
Quadratisch | |
EU/UK | |
15 l | |
3 Jahre | |
Digital |
Based on water contained in a 20 L glass bottom flask.