Learn More
Cole-Parmer™ SHP-200 Series Large Capacity Digital Stirring Hotplate
Simple and economical Hotplates with digital stirring capabilities.
Marke:  Cole-Parmer™ 04807-76
760.71 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17772529
  • 1090.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Passt dank kompakter, platzsparender Gestalt selbst in „weniger aufgeräumte“ Labore
  • Leistungsstarke Magnete sorgen für starke Rührwirkung bis zu 2000 U/min
  • Geeignet zum Mischen großer Volumina bis zu 15 l*
  • Eine blinkende Anzeige warnt, wenn die Heizplatte heiß ist, und ein Sicherheitskreis schützt vor Überhitzung.
  • Alle Modelle verfügen über eine integrierte Armatur zum Anbringen einer Haltestange/Befestigungsstange.
  • Entweder mit Heizplatte aus beschichtetem Aluminium für schnelles Erhitzen und gleichmäßige Temperaturverteilung oder mit Heizplatte aus chemisch beständiger Glaskeramik, die zum Schutz gegen Verbrennungen an den Kanten kühl bleibt
  • Sobald die Plattentemperatur über 50 °C liegt, blinkt die Warnleuchte „Heiß“, auch wenn die Heizplatte ausgeschaltet ist (ohne Stromversorgung bis zu 30 min).
Spezifikation
Spezifikation
Keramik
30 x 30 cm
Heizplattenrührer
15 l
1
100 bis 1500 U/min
37,5 x 31 x 10,5 cm
Digital
230 V
0 bis 450 °C
Quadratisch
EU/UK
15 l
3 Jahre
CE, UKCA
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ SHP-200 Series Large Capacity Digital Stirring Hotplate > Digitale Rührer-Heizplatte, Abmessungen (L x B x H): 37,5 x 31 x 10,5 cm, Temperaturbereich (metrisch): 0 °C bis 450 °C; Material Heizplatte Keramik
Based on water contained in a 20 L glass bottom flask.