Learn More
Daniels Healthcare™ Sharpsguard™ Allzweckbehälter für spitze und scharfe Abfälle, aus Polypropylen
Dieser Allzweckbehälter für spitze und scharfe Gegenstände bietet außergewöhnlichen Schutz vor Stichen und auslaufenden Flüssigkeiten. Daniels Healthcare™ Sharpsguard™ Allzweckbehälter für spitze und scharfe Gegenstände aus Polypropylen sind widerstandsfähig und haben eine Wandstärke, die die Ansprüche an Festigkeit, Einfachheit und Preis-Leistung erfüllt.
Marke:  Daniels Healthcare™ DD473OL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12362439
Beschreibung
Beschreibung
  • Maximale Kapazität bei minimalem Platzbedarf
  • Hergestellt gemäß der Normen BS 7320: 1990 und ISO 9002 und zugelassen gemäß UN Packing Group II
  • Alle verfügen über klare British Standard-Markierungen, eine Anleitung und eine sichtbare Fülllinie
  • Ein robuster Seitengriff verhindert, dass der Behälter wegrollt. So kann er sicher transportiert und einfach entsorgt werden
  • Der Griff verhindert, dass der Behälter im unwahrscheinlichen Fall des Fallenlassens wegrollt, und er kann an einer POUDS™ Befestigung aufgehängt werden
Spezifikation
Spezifikation
7 l
Deckel
205 mm
77 x 45 mm (L x B)
Für einfachen Transport
BS 7320: 1990, ISO 9002
Gelb, Rot
248 mm
Autoklavierbar
Polypropylen
Name des Produkts
Daniels Healthcare™ Sharpsguard™ Allzweckbehälter für spitze und scharfe Abfälle, aus Polypropylen > Abmessungen:248 x 205 mm (L x H); Kapazität:Gehäuse 7L