Learn More
Ismatec™ Microflex™ Pumpensystem mit variabler Drehzahl
Microflex™ Pumpensysteme mit variabler Drehzahl sind anwenderfreundliche Pumpen mit niedrigem Durchfluss, die umkehrbares Pumpen, ferngesteuertes Starten und Stoppen sowie schnelle Schlauchwechsel ermöglichen.Ideal für die gleichmäßige Flüssigkeitszufuhr in Analysatoren und anderen Laborpumpen mit niedrigem Durchfluss.
Marke:  Ismatec™ MFLX77122-30
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17477563
  • 1515.00 CHF / 1 Einheit
Verfügbar ab: 01-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Pumpenkopf aus Polyphenylensulfid (PPS), Acetal und Copolyester mit vier Edelstahlrollen (SS)
  • Die Pumpen sind für kontinuierliche Schlauchlängen ausgelegt, um einen sauberen, ununterbrochenen Flussweg ohne Anschlüsse zu gewährleisten
  • Separate Drehzahlregelung mit einer einzelnen Drehung und Schalter für Drehrichtung/Aus mit grüner LED-Betriebsanzeige – Beibehaltung der Drehzahleinstellung beim Ein-/Ausschalten der Pumpe oder bei Richtungsumkehr
  • Der Umkehr-Permanentmagnet-Gleichstrommotor ermöglicht das Abpumpen von Flüssigkeit vor oder nach dem Pumpen
  • Anschlüsse für Fernbedienung an der Rückseite der Pumpe enthält Start/Stopp der Pumpe mit Kontaktschluss
  • Der Mikroflex-Pumpenkopf™ mit Schnellverladung verfügt über einen durchschnittlichen festen Verschluss für Schläuche, ohne dass eine Okklusionseinstellung erforderlich ist
Spezifikation
Spezifikation
1
Analog
0,002 bis 1,65 ml/min
Ja
4
50/60 Hz
Microflex™ kompakte Einkanalpumpe
Analog
1,7 bis 10 U/min
1
Mikrobohrung 0,19; 0,25; 0,51; 0,89; 1,14; 1,42; 2,06; 2,79 mm ID
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
Ismatec™ Microflex™ Pumpensystem mit variabler Drehzahl > Microflex™ Pumpensystem; Motordrehzahl:1,7 bis 10 U/min; Durchflussrate:0,002 bis 1,65 ml/min