Learn More
Hospidex™ SharpSafe™ Entsorgungsbehälter für biologische Gefahrenstoffe, Karton
SharpSafe™ Pappbeutel eignen sich zur ordnungsgemäßen Entsorgung biologischer Gefahrenstoffe. Mit diesen Behältern lassen sich nicht nur Bußgelder vermeiden, sondern auch eine Ausbreitung von Infektionskrankheiten wirksam verhindern.
71.25 CHF - 94.70 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Entsorgungskarton für biologische Gefahrenstoffe |
---|---|
Einwegprodukt | Ja |
Material | Pappe |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11928887
|
Hospidex™
ONDANDEC50 |
50 l | Braun | N/A | N/A | N/A | |||||
11918887
|
Hospidex™
ONDANDEC25 |
20 l | Weiß |
71.25 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11938887
|
Hospidex™
ONDANDAP50 |
50 l | Braun |
94.70 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
- Pappe
- Verschiedene Farben und Größen
- Einwegprodukt
Spezifikation
Entsorgungskarton für biologische Gefahrenstoffe | |
Ja | |
Pappe |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hospidex™ SharpSafe™ Entsorgungsbehälter für biologische Gefahrenstoffe, Karton