Learn More
Hospidex™ SharpSafe™ Entsorgungsbehälter für biologische Gefahrenstoffe, Karton
SharpSafe™ Pappbeutel eignen sich zur ordnungsgemäßen Entsorgung biologischer Gefahrenstoffe. Mit diesen Behältern lassen sich nicht nur Bußgelder vermeiden, sondern auch eine Ausbreitung von Infektionskrankheiten wirksam verhindern.
Marke: Hospidex™ ONDANDEC25
Beschreibung
- Pappe
- Verschiedene Farben und Größen
- Einwegprodukt
Spezifikation
Entsorgungskarton für biologische Gefahrenstoffe | |
Weiß | |
Pappe |
20 l | |
Ja | |
25 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hospidex™ SharpSafe™ Entsorgungsbehälter für biologische Gefahrenstoffe, Karton > Kapazität: 20 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur