Learn More
Epredia™ Shandon™ gerade stumpfe/scharfe Präparierschere
Entscheiden Sie sich wegen ihrer Qualität und Präzision für die Epredia™ Shandon™ gerade stumpfe/scharfe Präparierschere, in Premium- und Standardausführung erhältlich.
Marke:  Epredia™ 28253
40.42 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15202290
  • 42.55 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Entscheiden Sie sich wegen ihrer Qualität und Präzision für die Thermo Scientific™ Shandon™ gerade stumpfe/scharfe Präparierschere, in Premium- und Standardausführung erhältlich.
Konstante Qualität
  • Entsprechend gehärtet und danach passiviert
  • Zum Erzielen einer hochwertigen Oberflächenbeschaffenheit werden die Instrumente elektronisch poliert und gereinigt.
  • Formen, Abmessungen und Beschaffenheit unterliegen strengen Normen.
  • Garantiert ohne Material- und Fertigungsmängel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Präparierschere
Standard
16,5 cm
Gerade
6,5 in.
Stumpf/Scharf
Name des Produkts
Epredia™ Shandon™ gerade stumpfe/scharfe Präparierschere > Gerade, stumpf/scharf, Standard; 6,5 in. (16,5 cm)