Learn More
Epredia™ Cytospin™ Entnahmeflüssigkeit
Lagern Sie Proben oder ungefärbte Objektträger über mehrere Wochen ohne Beeinträchtigung mit der Scientific™ Shandon™ Cytospin™ Sammellösung.
85.10 CHF - 484.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Cytospin Sammelflüssigkeit; 120 ml; Becher |
---|---|
Lösungstyp | Alkohol/Carbowax™ (PEG)-Lösung |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12570057
|
Epredia™
9990323 |
Gehäuse 120mL | N/A | ||||||
10178278
|
Epredia™
6768315 |
500 ml |
85.10 CHF
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10589248
|
Epredia™
6768001 |
4 l |
151.00 CHF
3.80 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Lagern Sie Proben oder ungefärbte Objektträger über mehrere Wochen ohne Beeinträchtigung mit der Scientific™ Shandon™ Cytospin™ Sammellösung.
- Verpackt in einer praktischen Pumpflasche oder in vorgefüllten Probenbechern
- Gebrauchsfertige Alkohol/Carbowax®™ (PEG)-Lösung zur direkten Probengewinnung und -fixierung
Spezifikation
Cytospin Sammelflüssigkeit; 120 ml; Becher | |
Alkohol/Carbowax™ (PEG)-Lösung |