Learn More
Epredia™ Cytospin™ Entnahmeflüssigkeit
Lagern Sie Proben oder ungefärbte Objektträger über mehrere Wochen ohne Beeinträchtigung mit der Scientific™ Shandon™ Cytospin™ Sammellösung.
Marke:  Epredia™ 9990323
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12570057
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Lagern Sie Proben oder ungefärbte Objektträger über mehrere Wochen ohne Beeinträchtigung mit der Scientific™ Shandon™ Cytospin™ Sammellösung.
  • Verpackt in einer praktischen Pumpflasche oder in vorgefüllten Probenbechern
  • Gebrauchsfertige Alkohol/Carbowax®™ (PEG)-Lösung zur direkten Probengewinnung und -fixierung
Spezifikation
Spezifikation
Cytospin Sammelflüssigkeit; 120 ml; Becher
Gehäuse 120mL
Alkohol/Carbowax™ (PEG)-Lösung