Learn More
Epredia™ Cytospin™ Entnahmeflüssigkeit
Lagern Sie Proben oder ungefärbte Objektträger über mehrere Wochen ohne Beeinträchtigung mit der Scientific™ Shandon™ Cytospin™ Sammellösung.
Marke: Epredia™ 6768001
123.48 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21628" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Lagern Sie Proben oder ungefärbte Objektträger über mehrere Wochen ohne Beeinträchtigung mit der Scientific™ Shandon™ Cytospin™ Sammellösung.
- Verpackt in einer praktischen Pumpflasche oder in vorgefüllten Probenbechern
- Gebrauchsfertige Alkohol/Carbowax®™ (PEG)-Lösung zur direkten Probengewinnung und -fixierung
Spezifikation
Cytospin Sammelflüssigkeit; 3,79 l; Flasche | |
4 l | |
Alkohol/Carbowax™ (PEG)-Lösung |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 1A
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P235-Kühl halten.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: FD&C yellow No. 5, ethyl alcohol, isopropyl alcohol, methylalcohol, polyethylene glycol, methylene