Learn More
Cole-Parmer™ Schüttelinkubatoren mit IQ/OQ
Stuart™ Schüttelinkubatoren mit IQ/OQ sind ideal für Zellkulturverfahren und erfüllen die Anforderungen der Aufsichtsbehörden
5800.00 CHF - 9330.00 CHF
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10257954
|
Cole-Parmer™
79520-04 |
1 l | Mit USB-Kabel |
5800.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15827894
|
Cole-Parmer™
79520-06 |
Mittlere Füllmengen: 51 l | Installationsqualifizierung/Betriebsqualifizierung (IQ/OQ) |
7190.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12842163
|
Cole-Parmer™
79520-16 |
Große Füllmengen: 115 l | USB Cable |
8135.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15847894
|
Cole-Parmer™
79520-18 |
Große Füllmengen: 115 l | Installationsqualifizierung/Betriebsqualifizierung (IQ/OQ) |
9330.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Durch Kombination von Schüttler- und Inkubatorfunktionen sind diese Geräte ideal für Zellkulturverfahren
- Genauigkeit durch mikroprozessorgesteuerte Schüttelgeschwindigkeit
- Die Luftumwälzung per Ventilator gewährleistet eine einheitliche Kammertemperatur
- Einfache Einstellung und Anzeige von Temperatur und Geschwindigkeit auf der Digitalanzeige
- Einzigartige, herausziehbare Plattform bietet einfaches Be- und Entladen
- Die Orbitalschüttelbewegung gewährleistet ein gleichmäßiges Mischen und fördert das Bakterienwachstum
- Alle Modelle sind mit Timer ausgestattet, der auf Zeiten zwischen 1 Sekunde und 9 Tagen eingestellt werden kann
- Sobald der Timer abgelaufen ist, ertönt ein Alarm, und die Schüttelbewegung stoppt, während der Inkubator weiterläuft
- Die herausziehbare Plattform ermöglicht einen einfachen Zugang zu den Proben auf der Rückseite des Inkubators und lässt sich während des Betriebs sicher einrasten
- Der integrierte USB-Anschluss und die spezielle Software ermöglichen eine langfristige Überwachung der Inkubatortemperatur über einen PC
- Modelle mit IQ/OQ-Dokumentation (Installation Qualification/Operational Qualification) erfüllen die Anforderungen der Aufsichtsbehörden
Spezifikation
50 Hz |