Learn More
Cole-Parmer™ Schüttelinkubatoren mit IQ/OQ
Stuart™ Schüttelinkubatoren mit IQ/OQ sind ideal für Zellkulturverfahren und erfüllen die Anforderungen der Aufsichtsbehörden
Marke: Cole-Parmer™ 79520-04
4641.77 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24360" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Diese Kombination aus Schüttler und Inkubator eignet sich hervorragend für das Züchten von Zellkulturen, insbesondere für Suspensionskulturen. Ausreichend kompakt für das Aufstellen auf dem Labortisch.Der Schüttler erzeugt eine orbitale Schüttelbewegung, einstellbar von 30 bis 300 U/min, mit sanftem Anfahrverhalten. Die von einem Mikroprozessor gesteuerte Schüttelgeschwindigkeit wird am digitalen LED-Bedienfeld eingestellt. Der Inkubator ist zudem mit einem vielseitigen digitalen Timer mit einem Einstellbereich zwischen 1 Sekunde und 9 Tagen ausgestattet. Nachdem die Zeit abgelaufen ist, stoppt die Schüttelbewegung und ein Alarm ertönt. Der Inkubator läuft aber sicherheitshalber weiter.
- Inkubator-Schüttler-Kombination
- Rauchglasfenster aus Acryl für einfache Sicht auf die Proben
- Digitale Anzeige für Temperatur und GeschwindigkeitIntegrierter Timer
- Einzigartige, herausziehbare Plattform für einfaches Be- und Entladen
- Zubehörröhrchengestelle mit einstellbarem Neigungswinkel, magnetisches Kopplungssystem lieferbar, Patent angemeldet
- Magnalock Kopplungssystem lieferbar
- Kommunikation für externe Temperaturmessung möglich
Spezifikation
30 bis 300 U/min | |
230 V | |
350 W | |
Schüttel-Inkubator | |
16 mm | |
Mit USB-Kabel |
230 V, 50 Hz, 350 W | |
5 bis 60 °C | |
1 l | |
50 Hz | |
Digital |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Schüttelinkubatoren mit IQ/OQ > Im Lieferumfang enthalten:Mit USB-Kabel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur