Learn More
Memmert™ Schüttelvorrichtung für Wasserbäder
Schüttelvorrichtung Einschließlich Aufnahme-Rahmen
1450.00 CHF
Spezifikation
Typ Schüttelgerät für Wasserbäder
Geschwindigkeit 35-160 U/min
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17110415
Unterlagen ansehen
Memmert™
WTB50SV3550
WTB50
1450.00 CHF
1 Stück
N/A
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
17180385
Unterlagen ansehen
Memmert™
WTB35SV3550
WTB35
1450.00 CHF
1 Stück
N/A
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Bedingt Schrägdeckel
  • Spannung 230 V, 50/60 Hz.
  • Bitte vergessen Sie nicht den Aufnahmekorb mit zu bestellen.
  • Einschließlich Aufnahme-Rahmen, Schüttelfrequenz 35 - 160 Hübe pro Minute (horizontale Hin- und Herbewegung)
Spezifikation
Spezifikation
Schüttelgerät für Wasserbäder
35-160 U/min
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Schüttelvorrichtung für Wasserbäder