Learn More
Trajan™ PerkinElmer AutoSystem und Clarus 500 Liner
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
98.85 CHF - 394.00 CHF
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Product Type | Länge (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Product Type | Länge (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12964031
|
Trajan™
092098 |
4 mm | AutoSystem und Clarus 500 Liner, Split/Splitless | 86,2 mm | Autosystem XL (PSS) |
187.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10527152
|
Trajan™
092103 |
6.2 mm | AutoSystem und Clarus 500 Liner, Splitless, gerade durchlaufend | 92 mm | Autosystem Clarus 500 |
176.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12944081
|
Trajan™
09224401 |
4 mm | AutoSystem und Clarus 500 Liner, Injektion für große Volumina | 86,2 mm | AutoSystem XL (PSS-Injektor) |
98.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
12934081
|
Trajan™
092244 |
4 mm | AutoSystem und Clarus 500 Liner, Injektion für große Volumina | 86,2 mm | AutoSystem XL (PSS-Injektor) |
394.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
- Aus Borosilikatglas.
- Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
- Zur Verwendung mit PerkinElmer-Geräten
Spezifikation
2 mm |