Learn More
SGE™ FocusLiners™ GC-Einlass
Führt zu weniger Massendiskriminierung
172.00 CHF - 723.00 CHF
Spezifikation
Länge (metrisch) 7.85 cm
Verpackungsmaterial Quarzwolle
Product Type Split-/splitloser FAST FocusLiner
Innendurchmesser (metrisch) 0.4 cm
Außendurchmesser (metrisch) 0.63 cm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10592393
Unterlagen ansehen
SGE™
092002
5/Packung
172.00 CHF
5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10710404
Unterlagen ansehen
SGE™
092219
25/Packung
723.00 CHF
25 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Führt zu weniger Massendiskriminierung
  • Für verschiedene GC-Geräte
  • Alle Einsätze werden mithilfe der Hochtemperatur-Gasphasen-Deaktivierung (420 °C) deaktiviert
  • Lieferung in Blisterpackungen zur Vermeidung von Kontamination
  • Reduzierte aktive Stellen bedeuten keine unerwünschte Reaktion in Proben
FocusLiner
  • Mit zwei kegelförmigen Abschnitten, die den Quarzwolle-Stopfen für optimale Nadelspitzenreinigung und Probenübertragung in seiner Position halten. Dadurch wird auch verhindert, dass sich Quarzwolle in Richtung Septum verschiebt oder in die Auskleidung hineindrückt
  • Gewährleistet eine hervorragende Reproduzierbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
7.85 cm
Split-/splitloser FAST FocusLiner
0.63 cm
Quarzwolle
0.4 cm
Agilent HP 5890, 6890, 7890, 6850, 4890, Thermo 9001, GCQ TRACE 1300, Varian 1177
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SGE™ FocusLiners™ GC-Einlass