Learn More
SGE™ FocusLiners™ GC-Einlass
Führt zu weniger Massendiskriminierung
Marke:  SGE™ 092002
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10592393
  • 172.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 05-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Führt zu weniger Massendiskriminierung
  • Für verschiedene GC-Geräte
  • Alle Einsätze werden mithilfe der Hochtemperatur-Gasphasen-Deaktivierung (420 °C) deaktiviert
  • Lieferung in Blisterpackungen zur Vermeidung von Kontamination
  • Reduzierte aktive Stellen bedeuten keine unerwünschte Reaktion in Proben
FocusLiner
  • Mit zwei kegelförmigen Abschnitten, die den Quarzwolle-Stopfen für optimale Nadelspitzenreinigung und Probenübertragung in seiner Position halten. Dadurch wird auch verhindert, dass sich Quarzwolle in Richtung Septum verschiebt oder in die Auskleidung hineindrückt
  • Gewährleistet eine hervorragende Reproduzierbarkeit
Spezifikation
Spezifikation
5/Packung
Quarzwolle
0.4 cm
Agilent HP 5890, 6890, 7890, 6850, 4890, Thermo 9001, GCQ TRACE 1300, Varian 1177
7.85 cm
Split-/splitloser FAST FocusLiner
0.63 cm