Learn More
SGE™ Gasdichte Spritzen: Modelle mit fester Nadel
Geeignet für flüssige oder gasförmige Proben
Marke: SGE™ 005200
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Geeignet für flüssige oder gasförmige Proben
- 10μl bis 100 ml Füllvolumen
- Aus Borosilikatglas, mit PTFE-Kolbenspitzen und Kel-F™-Luer-Konen (falls zutreffend)
- Die Nadeln liegen an der Nullmarke des Spritzenkörpers an, um das Totvolumen zu verringern und die Genauigkeit auf <±1 % zu verbessern
- Austauschbare Kolben bei allen Modellen
- Bei Modellen mit fester Kanüle ist die Kanüle mit lösungsmittelbeständigem Epoxidkleber im Spritzenkörper angeklebt
Spezifikation
±1 % | |
25 G | |
0,31 in. | |
0,47 mm | |
Kolbenschutz, mit lösungsmittelresistentem Epoxidkleber in die Trommel eingeklebte Nadel | |
Gasdichte Spritze | |
Je | |
50 mm | |
Befestigt |
Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze) | |
0,01 in. | |
8 mm | |
Geeignet für Gase oder Flüssigkeiten für maximale Reaktionsträgheit | |
1,96 in. | |
25F-GT | |
100 μl | |
Feste Schräge |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SGE™ Gasdichte Spritzen: Modelle mit fester Nadel > Fest; schräge Spitze; Kanüle:50mm; Gauge:25; Volumen:100 μl
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur