Learn More
Fisherbrand™ Tragbares Zentrifugenkit
Das tragbare Zentrifugenkit von Fisherbrand™ bietet eine bequeme Möglichkeit, Proben außerhalb einer herkömmlichen Laborumgebung abzuschleudern und vorzubereiten.
Marke: Fisherbrand™ 120620
256.14 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Sofortige Verarbeitung
Proben in entlegenen Bereichen ohne Strom verarbeiten, bevor eine Verschlechterung stattfinden kann
Erlaubt sofortige Vor-Ort-Tests für schnellere Ergebnisse
Hergestellt aus langlebigem ABS-Kunststoff für eine einfache Reinigung in Außenbereichen - Anwenderfreundliche
Zentrifuge ist mit werkzeuglosen SnapSpin-Rotoren für einfaches Auswechseln ausgestattet
Einfache Bedienung mit Verriegelungs-/Entriegelungsaktivierung - Mobiler Komfort
Alle Teile des Kits sind in einer Transportbox untergebracht, die Ihnen Mobilität ermöglicht
. Die Transportbox verfügt über einen luftdichten Verschluss für optimalen Probenschutz - Speziell entwickelte Einsätze
zur Platzierung der Zentrifuge und ihres Zubehörs; inklusive Röhrchengestell - Das Paket enthält:
- Mini-Zentrifuge
- 1,5/2,0 ml SnapSpin-Rotor für 6 Röhrchen
- 16 Plätze 0. 2 ml SnapSpin Röhrchen
- Rotor (Einzel- oder 2 x 8-Streifen)
- 6 Schlauchadapter (0,2 ml)
- 6 Schlauchadapter (0,5 ml)
- 4 O-Ringe
- Aufbewahrungskoffer für Rotoren und Adapter
- Gestell für 16 Röhrchen
- Zweifach isolierter Niederspannungsadapter mit 4 austauschbaren Steckern
- Transportkasten
- Gestell für 16 Röhrchen-Einsätze
- BOC-Trennvorrichtung für den Transport
- Mini-Zentrifugenhalterung
- Tragbarer 12-Volt-Zentrifugenadapter
- 5 Jahre Garantie
- Mini-Zentrifuge
Spezifikation
2000 x g Leistung | |
No | |
0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) | |
5 Jahre |
6.000 U/min (voll beladen) | |
Ja (6 Plätze, 1,5/2,0 ml SnapSpin) | |
Zentrifugenkit | |
153 x 128 x 104 mm (5,97 x 4,99 x 4,05 in.) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Tragbares Zentrifugenkit > Portable Centrifuge Kit; Max Speed: 6,000 rpm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur