Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ Außendurchmesser von 5 mm Dünnwandige Economy NMR-Röhrchen mit hohem Durchsatz
Die Wilmad Economy NMR-Röhrchen wurden für den Routineeinsatz in allen NMR-Spektrometern entwickelt und sitzen eng in jeder Spinnerturbine und haben lediglich einen minimalen NMR-Hintergrund
Marke: Bel-Art™ 66000-0085
Benachrichtigungen:
Verschlüsse werden nicht für die Verwendung mit in Chloroform-d oder Aceton-d6 gelösten Proben empfohlen.
Beschreibung
- Hochwertiges, kostengünstiges Probenröhrchen mit einem Außendurchmesser von 5 mm
- Beste Außendurchmessertoleranz in der Branche und eine um 30 % dickere Wand als Produkte anderer Hersteller
- 100%ige visuelle und physische Inspektion gewährleistet Qualität, einschließlich auf Defekte bei physischen Abmessungen und Oberfläche
- Sitzt fest in jeder Spinnerturbine
- Minimaler NMR-Hintergrund
- Hergestellt aus Borosilikatglas; entspricht ASTM E438-Norm Typ 1 Klasse B, anerkannt als N51A
- Das Kühlen/Erwärmen dieser Röhrchen kann zum Bruch führen; für NMR-Experimente, bei denen Kühlungs-, Erwärmungs-, biologische Proben-, Multidimensions-, Mehrfachkern- oder DNP-Verfahren angewandt werden, siehe Wilmad Precision NMR-Röhrchen
- Hergestellt in einem ISO9001:2008- Werk in den USA
Spezifikation
229 mm | |
4,947 ± 0,019 mm | |
Economy Röhrchen werden nur für Versuche mit kleinen organischen Molekülen (Molekulargewicht ca. .500) bei Umgebungstemperatur empfohlen. | |
9 in. | |
5/Packung |
Borosilikatglas | |
100 MHz | |
Röhrchen und Einwegkappe | |
0,43 mm | |
Wilmad™ WG-5MM-ECONOMY-9-5 |