Learn More
SGE™ eVol™ Automatisierte analytische Spritze, handgeführt
Verbessert den Arbeitsablauf im Labor
Marke: SGE™ 2910025
Beschreibung
Evol™ ist die Kopplung von zwei Präzisionsgeräten — eines digital gesteuerten elektronischen Antriebs und einer XCHANGE™-fähigen (zum Patent angemeldet) Analysespritze. Die XCHANGE™-Analysespritzen können einfach und schnell gewechselt werden, sodass sie einzelnen Flüssigkeiten und Methoden zugeordnet werden können und gleichzeitig eine Kreuzkontamination der Reagenzien verhindert werden kann.
- Ein digital gesteuertes Positive-Displacement-Dispensiersystem
- Programmierbar — ermöglicht anwenderunabhängige Liquid-Handling-Verfahren
- Einfache Kalibrierung zur Gewährleistung einer präzisen Abgabe
- Speichert Kalibrierungsfaktoren für bis zu zehn XCHANGE™-Spritzen
- Benutzeroberfläche mit Touch Wheel
- Vollfarbbildschirm
Anwendungen:
- Vorbereitung von Kalibrierstandards
- Hinzufügen von internen Standards
- Präzises Spenden nicht wässriger Flüssigkeiten
- Probenverdünnung
Spezifikation
eVol™ analytische Spritze, ohne Nadel | |
Je | |
Ohne Nadel |
Ohne Kanüle | |
20 bis 500 μl | |
eVol Automatisierte Spritze |