Learn More
Thermo Scientific™ Buffer Set for Restriction Enzymes
Sorgen Sie mit diesem 5-Puffersystem für optimale Reaktionsbedingungen für jedes Restriktionsenzym.
Marke:  Thermo Scientific™ B30
24.62 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
25.29 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11879612
  • 35.13 CHF / 5 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
5 x 1.0 mL
Restriktionsenzym
Herkömmliches Klonen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Buffer Set for Restriction Enzymes > 5 x 1 ml