Learn More
Cytiva SFX-Insect™ Zellkulturmedien
Konzipiert zur Unterstützung des Wachstums mehrfacher Insekten-Zelllinien und der Produktion mehrerer rekombinanter Proteine. Das HyClone™ SFX Insekten™ -Zellkulturmedium ist ein proteinfreies Medium, das Wachstum von Zellkulturen unterstützt.
77.00 CHF - 496.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Insektenzellmedium
Zertifizierung/Konformität cGMP
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Mit Additiven Ohne Additive Form Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Mit Additiven Ohne Additive Form Preis Menge & Verfügbarkeit  
10024393
Unterlagen ansehen
Cytiva
SH30278.LS
6 x 1000 mL Glutamin, Natriumhydrogencarbonat, Poloxamer 188 Kein Protein, Kein Phenolrot, Keine HEPES Flüssig
484.00 CHF
6 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10531813
Unterlagen ansehen
Cytiva
SH30350.02
5 L Glutamin, Poloxamer 188 Kein Natriumhydrogencarbonat, Kein Protein, Kein Phenolrot, Keine HEPES Pulver
257.00 CHF
5 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10673143
Unterlagen ansehen
Cytiva
SH30278.02
1000 mL Glutamin, Poloxamer 188 Kein Protein, Kein Phenolrot, Keine HEPES Flüssig
77.00 CHF
1000 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11561911
Unterlagen ansehen
Cytiva
SH30350.03
10 L Glutamin, Poloxamer 188 Kein Natriumhydrogencarbonat, Kein Protein, Kein Phenolrot, Keine HEPES Pulver
496.00 CHF
10 Liter
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Proteinfreie Medien
Spezifikation
Spezifikation
Insektenzellmedium
cGMP
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 18 Monate
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva SFX-Insect™ Zellkulturmedien