Learn More
Cytiva SFX-Insect™ Zellkulturmedien
Konzipiert zur Unterstützung des Wachstums mehrfacher Insekten-Zelllinien und der Produktion mehrerer rekombinanter Proteine. Das HyClone™ SFX Insekten™ -Zellkulturmedium ist ein proteinfreies Medium, das Wachstum von Zellkulturen unterstützt.
Marke: Cytiva SH30350.03
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Proteinfreie Medien
Spezifikation
Pulver | |
Unsteril | |
Glutamin, Poloxamer 188 | |
10 L | |
2 °C bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit |
Insektenzellmedium | |
Unsteril | |
Kein Natriumhydrogencarbonat, Kein Protein, Kein Phenolrot, Keine HEPES | |
cGMP |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva SFX-Insect™ Zellkulturmedien > SFX-Insektenpulver; Mit Natriumhydrogencarbonat; 10 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur