Learn More
Seward™ Stomacher™ Beutelgestelle
Seward hat ein umfassendes Sortiment an Stomacher™ Zubehör entwickelt, um eine sichere und effiziente Arbeitsumgebung in Ihrem Labor zu gewährleisten.
57.00 CHF - 202.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Beutelgestell
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Durchsichtig
Aufnahmevermögen Beutel
Material Polymer
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Aufnahmevermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Aufnahmevermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
10319227
Unterlagen ansehen
Seward™
BA6091
Stomacher 400 Labormischer Beutel
57.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10748898
Unterlagen ansehen
Seward™
BA6096
Stomacher 400 Beutel (10)
161.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11865640
Unterlagen ansehen
Seward™
BA6094
Stomacher 3500 Beutel
202.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11311434
Unterlagen ansehen
Seward™
BA6090
Stomacher 80Biomaster Beutel (10)
83.40 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Helfen bei der Organisation von Probenbeuteln
  • Konstruktion aus hochwertigem Polymerkunststoff
  • Optimale Aufbewahrungsmöglichkeit für Stomacher Probenbeutel zur Gewährleistung einer besonders sauberen und produktiven Arbeitsumgebung
  • Optimal zum Befüllen von Inkubatoren mit Verschlussbeuteln für die Voranreicherung
  • Lässt sich einfach zerlegen und mit den meisten Labordesinfektionsmitteln reinigen (nicht autoklavierbar)
Spezifikation
Spezifikation
Beutelgestell
Durchsichtig
Polymer
Zur Vorbereitung, Lagerung und zum Transport von Proben in der mikrobiologischen Probenvorbereitung
1
Nicht autoklavierbar
Beutel
Unsteril
1
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Seward™ Stomacher™ Beutelgestelle