Learn More
Seward™ Stomacher™ Beutelgestelle
Seward hat ein umfassendes Sortiment an Stomacher™ Zubehör entwickelt, um eine sichere und effiziente Arbeitsumgebung in Ihrem Labor zu gewährleisten.
Marke:  Seward™ BA6090
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11311434
  • 83.40 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Beschreibung
Helfen bei der Organisation von Probenbeuteln
  • Konstruktion aus hochwertigem Polymerkunststoff
  • Optimale Aufbewahrungsmöglichkeit für Stomacher Probenbeutel zur Gewährleistung einer besonders sauberen und produktiven Arbeitsumgebung
  • Optimal zum Befüllen von Inkubatoren mit Verschlussbeuteln für die Voranreicherung
  • Lässt sich einfach zerlegen und mit den meisten Labordesinfektionsmitteln reinigen (nicht autoklavierbar)
Spezifikation
Spezifikation
Beutelgestell
Nicht autoklavierbar
Beutel (10)
10
Zur Vorbereitung, Lagerung und zum Transport von Proben in der mikrobiologischen Probenvorbereitung
1
30cm x 11cm x 12cm
0,9kg
Probenbeutelgestell (10 Plätze)
Durchsichtig
Polymer
Unsteril
Stomacher 80Biomaster
1
11cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Seward™ Stomacher™ Beutelgestelle > Für Seward Stomacher 80 Labormischer; für 10 Beutel