Learn More
Interscience™ Set of Tygon™ Tubings for Pump Head
20 cm long Tygon™ tubings for use with DiluFlow and FlexiPump pump heads.
59.55 CHF
Spezifikation
Produkttyp Pump Tubing
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Adding Tubing to Dilutor Pumps
Menge 6 Tubings/Set
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12818291
Unterlagen ansehen
Interscience™
513011
DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite (5 kg), FlexiPump, FlexiPump Pro
59.55 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17860087
Unterlagen ansehen
Interscience™
561304
DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite, FlexiPump, FlexiPump Pro
59.55 CHF
6 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Transparent
  • Flexible Tygon™ tubing
Spezifikation
Spezifikation
Pump Tubing
Autoklavierbar
Adding Tubing to Dilutor Pumps
6 Tubings/Set
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Interscience™ Set of Tygon™ Tubings for Pump Head