Learn More
Interscience™ Set of Tygon™ Tubings for Pump Head
20 cm long Tygon™ tubings for use with DiluFlow and FlexiPump pump heads.
Marke:  Interscience™ 561304
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17860087
  • 59.55 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 19-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Transparent
  • Flexible Tygon™ tubing
Spezifikation
Spezifikation
Pump Tubing
Adding Tubing to Dilutor Pumps
6 Tubings/Set
Autoklavierbar
DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite, FlexiPump, FlexiPump Pro