Learn More
Serine racemase Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA564916
Artikelnummer. 15967694
  • 704.00 CHF / 100 Mikroliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: QVPLVDALVVP VGGGGMLAGI AITVKALKPS VKVYAAEPSN ADDCYQSKLK GKLMPNLYPP ETIADGVKSS IGLNTWPIIR DLVDDIFTVT EDEIKCATQ Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 93%, rat 92%.
SRR (serine racemase) catalyzes the synthesis of D-serine from L-serine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Serine racemase Polyclonal Antibody, Invitrogen™ > 100 μL; Unconjugated