Learn More
BINDER™ Vakuumtrocknungskammer der Serie VD für nichtbrennbare Lösungsmittel
GREENER_CHOICE
Vakuumtrocknungskammern der Serie VD mit präziser Temperaturregelung und schonender Trocknung.
7755.00 CHF - 12120.00 CHF
Spezifikation
Kammermaterial Edelstahl
Temperatur (metrisch) 10°bis 220 °C
Typ Vakuumtrockenschrank
Display LCD
Material Edelstahl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
16608012
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BINDER™
9630-0001
24 L
7755.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
16684392
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BINDER™
9630-0002
55 L
8840.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
16656483
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
BINDER™
9630-0003
119 l
12120.00 CHF
1 Stück
Only null left
Lager vorrätig
Edge
Add to basket
Description
Description
  • Temperaturbereich: Umgebungstemperatur +10 °C bis +220 °C
  • Regler mit digitaler Anzeige von Druck und Temperatur
  • Programmgesteuerte Trocknungsüberwachung mit automatischer Belüftung am Ende des Prozesses
  • Interner Datenlogger, Messwerte können über USB im offenen Format ausgelesen werden
  • 1 Erweiterungsgestell aus Aluminium, kann individuell positioniert werden
  • Inertgasanschluss
  • Bruchsichere, gefederte Sicherheitsglasplatte
  • Großes Sichtfenster mit Innenbeleuchtungsoption
  • Computerschnittstelle: Ethernet
  • 2 Relaisausgänge, 24 VDC (max. 0,4 A)
Specifications
Specifications
Edelstahl
Vakuumtrockenschrank
Edelstahl
0 a 1100 mbar
50/60 Hz
10°bis 220 °C
LCD
NEMA 5-20P
200 V
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
BINDER™ Vakuumtrocknungskammer der Serie VD für nichtbrennbare Lösungsmittel