Learn More
BINDER™ Vakuumtrocknungskammer der Serie VD für nichtbrennbare Lösungsmittel
Vakuumtrocknungskammern der Serie VD mit präziser Temperaturregelung und schonender Trocknung.
Marke: BINDER™ 9630-0002
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Temperaturbereich: +9 °C über Umgebungstemperatur bis +220 °C.
- Regler mit digitaler Anzeige von Druck und Temperatur
- Programmgesteuerte Trocknungsüberwachung mit automatischer Belüftung am Ende des Prozesses
- Interner Datenlogger, Messwerte können über USB im offenen Format ausgelesen werden
- 1 Erweiterungsgestell aus Aluminium, kann individuell positioniert werden
- Inertgasanschluss
- Universal-Leitungs- und Kabeldurchführung DN 16 – zur Einführung externer Messgeräte
- Bruchsichere, gefederte Sicherheitsglasplatte
- Großes Sichtfenster mit Innenbeleuchtungsoption
- Computerschnittstelle: Ethernet
- 2 Relaisausgänge, 24 V DC (max. 0,4 A)
Spezifikation
1.9 cu. ft. | |
VD056-230 V, Standard, Serie VD – Vakuumtrockenkammern für nicht brennbare Lösungsmittel, 55 l, 230 V, 1 ∼ 50/60 Hz | |
10°bis 220 °C | |
LCD | |
VD056-230 V | |
NEMA 5-20P | |
400 x 343 x 400 mm | |
95 kg | |
1,4 kW | |
50/60 Hz |
Edelstahl | |
55 L | |
Vakuumtrockenschrank | |
Edelstahl | |
max. 1 Std./5 | |
0 a 1100 mbar | |
638 x 645 x 837 mm | |
200 V | |
6,1 A |