Learn More
BINDER™ Serie UF V Ultratiefkühlschränke
Der BINDER Ultratiefkühlschrank sorgt für die sichere Lagerung von Proben bei -80 °C. Er vereint herausragende Umweltfreundlichkeit mit niedrigem Energieverbrauch, komfortabler Bedienung und einem individuellen Sicherheitskonzept.
Marke: BINDER™ 9020-0453
14012.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25041" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Temperatur-Regelbereich: -86 °C bis -40 °C
- Niedrigster Energieverbrauch seiner Klasse
- Leistungsstarke Kaskaden-Kompressionskältemaschine
- Umweltfreundliche Kältemittel R-290 und R-170
- Effiziente Wärmedämmung durch Vakuumdämmplatten
- Neuartiges Türdichtungs-Konzept vermindert Eisbildung
- Ergonomischer Türverschlusshebel
- Rostfreier Innenraum komplett aus Edelstahl
- Aushängbare Innentüren aus Edelstahl
- 3 flexibel positionierbare Einlegeböden aus Edelstahl
- Wasserkühlung (variantenabhängig)
- Potenzialfreier Alarmkontakt für das Haus-Alarmsystem
- Ethernet-Schnittstelle
- Betriebsstundenzähler
- 2 Durchführungen Ø 28 mm, hinten
Spezifikation
UFV350-230 V, Standard, Serie UF V – Ultratiefkühlgeräte mit klimaneutralen Kältemitteln, 382 l, 230 V, 1 ∼ 50 Hz | |
100.9 gal. | |
-40 °C bis -86 °C | |
1 | |
Edelstahl | |
3 | |
Space Saver, UFV350-230V | |
Standard | |
486 x 605 x 1300 mm | |
Integrierte Alarmsysteme | |
NEMA 5-15 P | |
50 Hz | |
Bodenmontage | |
226 kg |
Ultratiefkühlgerät | |
382 L | |
Geschäumt | |
Korrosionsbeständiger Stahl | |
Die Kombination aus Vakuum-Isolationspaneelen (V-Technologie) und FCKW-freiem Polyurethanschaum | |
CE, ISO 14001, UKCA | |
LCD | |
Nein | |
800 x 997 x 1966 mm | |
7 A | |
230 V | |
1.6 kW | |
Phase 1: R290, Stufe 2: R170 | |
12 |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
CE_17813075_EN.pdf
DateigrößeVersion: 362.1 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Serie UF V Ultratiefkühlschränke > ULT Freezer; Model: UFV350-230V; Capacity (Metric): 382 L; Voltage: 230 V; Frequency: 50 Hz; Product Line: Standard
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur