Learn More
BINDER™ Serie MKF dynamische Klimakammern
Die BINDER™ Serie MKF Umweltsimulationskammern eignen sich für alle Kälte- und Wärmetests auf Grundlage aktueller Temperatur- und Klimatestmethoden nach DIN- und IEC-Standards. Die umfassende Standardausrüstung der Kammer gewährleistet eine einfache Bedienung.
Marke: BINDER™ 9020-0379
23646.18 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
- Temperaturbereich: -40 °C bis +180 °C.
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 10 % bis 98 % relative Luftfeuchtigkeit
- APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
- Programmierbarer Kondensationsschutz für Testmaterial
- Beheiztes Sichtfenster mit LED-Innenbeleuchtung
- Feuchtigkeitsregelung mit kapazitivem Feuchtesensor und Dampfbefeuchtung
- BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basis-Edition
- Fehlerbehebungssystem mit optischen und akustischen Alarmen
- Intuitive Touchscreen-Steuerung mit Zeitsegment und Echtzeit-Programmierung
- 4 Rollen, zwei mit Bremsen
- Computerschnittstelle: Ethernet
- Einstellbare Rampenfunktion
- Integrierter Datenschreiber
- Echtzeituhr
- Tür-Heizung
- 1 Gestell aus Edelstahl
- Komplettes Sicherheitsanschluss-Kit für Wasserversorgung und Abfluss, bis zu 1 m Höhe
- Innenkammer aus Edelstahl
- FCK-freies Kältemittel R-452A
- Kühlung mit Kompressorenkühleinheit
Spezifikation
Akustisch, visuell | |
66.1 lb. | |
DIN 12880 – Klasse 2 unabhängig einstellbares Temperatursicherungsgerät mit optischem Alarm | |
MKF115-400 V, Standard, Serie MKF – Dynamische Klimakammern für schnelle Temperaturänderungen mit Feuchtigkeitsregelung, 115 l, 400 V 3 ∼ 50 Hz | |
Acero inoxidable | |
Edelstahl | |
CEE | |
-40 °C bis +180 °C | |
TFT Touch | |
10 % bis 98 % RH | |
Vapor | |
MKF115-400 V | |
55 mm (links) | |
FCK-freies Kältemittel R-452 A | |
20 l | |
990 x 935 x 1715 mm | |
400 V | |
7,5 A |
4.1 cu. ft. | |
30 kg | |
BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basis-Edition | |
115 l | |
LED | |
max. 1 Std./4 | |
10 bis 98% | |
Wechselklimaschrank | |
50 Hz | |
Kapazitiv | |
Beheiztes Sichtfenster | |
4 (mit 2 Bremsen) | |
Ja | |
Edelstahl | |
600 x 400 x 480 mm | |
280 kg | |
4,8 kW | |
50 Hz |