Learn More
BINDER™ Serie MKF dynamische Klimakammern
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Die BINDER™ Serie MKF Umweltsimulationskammern eignen sich für alle Kälte- und Wärmetests auf Grundlage aktueller Temperatur- und Klimatestmethoden nach DIN- und IEC-Standards. Die umfassende Standardausrüstung der Kammer gewährleistet eine einfache Bedienung.
19120.00 CHF - 47805.00 CHF
Spezifikation
Alarmtypen Akustisch, visuell
Kammermaterial Acero inoxidable
Beleuchtung LED
Material Edelstahl
Anzahl Einschübe max. 1 Std./4
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
16449110
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
BINDER™
9020-0378
60 l
19120.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16400311
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
BINDER™
9020-0379
115 l
28380.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16469665
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
BINDER™
9020-0380
228 l
36630.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16479665
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
BINDER™
9020-0381
734 l
47805.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Integrierter Wassertank, 20 Liter
  • Programmierbarer Kondensationsschutz für Testmaterial
  • Intuitive Touchscreen-Steuerung mit Zeitsegment und Echtzeit-Programmierung
  • Alarmmeldung bei ungenügendem Frischwasser im Wassertank
  • Interner Datenlogger, Messwerte können über USB im offenen Format ausgelesen werden
  • Komplettes Sicherheitsanschluss-Kit für Wasserversorgung und Abfluss (bis zu 1 m)
  • Kühlung mit Kompressorenkühleinheit
  • Computerschnittstelle: Ethernet
  • Einstellbare Rampenfunktion
  • Integrierter Datenschreiber
  • Echtzeituhr
  • Tür-Heizung
Spezifikation
Spezifikation
Akustisch, visuell
LED
max. 1 Std./4
10 bis 98%
Wechselklimaschrank
10 % bis 98 % RH
Vapor
4 (mit 2 Bremsen)
Edelstahl
50 Hz
Acero inoxidable
Edelstahl
CEE
-40 °C bis +180 °C
TFT Touch
Kapazitiv
Beheiztes Sichtfenster
Ja
20 l
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Serie MKF dynamische Klimakammern