Learn More
BINDER™ Serie KT - Kühlinkubatoren, mit Peltier-Technologie
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Der KT kombiniert überzeugend gute Leistungen mit beeindruckender Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit. Der KT Inkubator ist modern in der Anwendung und schont die Proben.
Marke:  BINDER™ 9020-0313
4449.72 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 15659115
  • 5895.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Temperaturbereich: +4 °C bis +100 °C.
  • APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
  • Einstellbare Lüfterdrehzahl
  • Elektrische Kühlung mit Peltier Modul
  • Regler mit Zeitsegment und Echtzeit-Programmierung
  • Anzeige über LCD-Monitor
  • Eingabe über Taster/Drehknopf
  • Innentür aus gehärtetem Sicherheitsglas
  • 2 Gestelle aus Edelstahl
  • Stapelbar
  • Unabhängiges Temperatursicherheitsgerät der Klasse 3.1 (DIN 12880) mit visuellem und akustischem Temperaturalarm
  • Computerschnittstelle: Ethernet
  • Datenaufzeichnung und USB-Schnittstelle
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
BINDER™ Serie KT - Kühlinkubatoren, mit Peltier-Technologie > Modell: KT115-230V; Kapazität: 102 l; Spannung: 200/240 V; Frequenz: 50/60 Hz;