Learn More
BINDER™ Serie KMF - Konstantklimaschränke, mit erweitertem Temperatur- / Feuchtebereich
Der BINDER KMF sorgt für konstante Testbedingungen im gesamten Prüfraum. Ein großer Vorteil dieses Konstantklimaschranks ist sein geringer Platzbedarf sowie seine Flexibilität bezüglich der Wasserversorgung. Der breite Temperatur- und Feuchtebereich machen ihn zum Spezialisten für Stresstestreihen.
Marke: BINDER™ 9020-0345
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
- Temperaturbereich: -10 °C bis +100 °C.
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 10 % bis 98 % relative Luftfeuchtigkeit
- APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
- Feuchtigkeitsregelung mit kapazitivem Feuchtesensor und Dampfbefeuchtung
- Innenkammer aus Edelstahl
- BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basis-Edition
- Intuitive Touchscreen-Steuerung mit Zeitsegment und Echtzeit-Programmierung
- Interner Datenlogger, Messwerte können über USB im offenen Format ausgelesen werden
- Einzel-Selbsttest für umfassende Statusanalyse
- Eng verschließende Innentür aus Sicherheitsglas (ESG)
- Vermeidung von Glaskorrosion durch spezielle TIMELESS Beschichtung
- 1 Gestell aus Edelstahl
- Zugangsöffnung mit Silikonstopfen, 30 mm, links
- Unabhängiges Temperatursicherheitsgerät der Klasse 3.1 (DIN 12880) mit visuellem und akustischem Temperaturalarm
- Computerschnittstelle: Ethernet
- Tür-Heizung
Spezifikation
24.7 cu. ft. | |
45kg | |
700L | |
Keine Beleuchtung | |
max. 1 Std./15 | |
10 bis 98% | |
Feuchtkammer | |
KMF720-230 V | |
1295 x 1040 x 1950 mm | |
200 V | |
16 A |
99.2 lb. | |
KMF720-230 V, Standard, Serie KMF – Konstantklimakammern mit erweitertem Temperatur-/Feuchtigkeitsbereich, 700 l, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz | |
Acero inoxidable | |
Edelstahl | |
CEE | |
-10°C bis 100°C | |
TFT Touch | |
973 x 576 x 1250 mm | |
306 kg | |
3,1 kW | |
50/60Hz |
Videos
-
Binder KBF humidity test chambers