Learn More
Thermo Scientific™ HIGHConic™ III Festwinkelrotor
Die Betrachtung der Proben durch einen transparenten Deckel gewährleistet höhere Sicherheit und Schutz bei Verschütten.
Marke: Thermo Scientific™ 75005709
1882.94 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ HIGHConic™ III Rotor erhöhen sich Sicherheit und Komfort, da Sie die Proben durch einen transparenten Deckel beobachten können. Der Rotor kann konische 6 x 50 ml-Röhrchen aufnehmen und auf bis zu 9,500 U/min /12,108 x g beschleunigen. Dieser Festwinkelrotor eignet sich besonders für Anwendungen in der Forschung.
Verarbeitung von 6 50 ml-Röhrchen in Festwinkelanordnung und mit einer RZB über 10,000 x g unter versiegelten Bedingungen. Der transparente Bioabdichtungsdeckel gewährleistet dank guter Sicht zusätzliche Sicherheit und eine praktische Anwendung und ist zertifiziert durch Public Health England, Porton Down, UK.
Der sichere Rotorwechsel auf Tastendruck mit automatischer Verriegelung ist besonders anwenderfreundlich und besticht durch:
- Problemlose Rotormontage und -demontage
- Keine Werkzeuge erforderlich
- Keine komplizierten Verfahren für den Rotorwechsel
- Einfache Reinigung durch guten Zugang zur Kammer
- Schneller Wechsel zwischen den Anwendungen, von konischen Röhrchen zu Blutentnahmeröhrchen und von Mikroröhrchen zu Mikrotiterplatten sowie ausreichende Flexibilität zur Anpassung an die veränderlichen Anforderungen in Ihrem Labor.
Bestellinformationen:
Ersatz-Bioabdichtungsdeckel (75005731), Ersatz-O-Ringe (75003058) sowie Adapter sind separat lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Vertriebsmitarbeiter.
Spezifikation
Festwinkelrotor | |
12,108 x g | |
120 mm | |
121 mm | |
Thermo Scientific Sorvall ST 8, Megafuge 8 und Zentrifugen der Serie SL 8 | |
Ja |
6 x 50 ml | |
9.500 U/min | |
2488 | |
30 mm | |
45° |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen