Learn More
BINDER™ Serie KBWF - Wachstumsschränke, mit Licht und Feuchte
Der KBWF erreicht mit seiner natürlichen Beleuchtung eine homogene Lichtverteilung. Auf die Art sorgt dieser Klimaschrank für konstante Licht-, Feuchte- und Temperaturbedingungen.
22415.00 CHF - 26905.00 CHF
Spezifikation
Kammermaterial | Stainless Steel |
---|---|
Beleuchtung | Patentiertes Beleuchtungssystem |
Material | Powder-coated Cold Rolled Steel |
Steckertyp | CEE |
Relative Luftfeuchtigkeit | 10 to 80% r.F. |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15691207
|
BINDER™
9020-0336 |
247L | 945 x 850 x 1465 mm | N/A | |||||
15611217
|
BINDER™
9020-0337 |
700L | 1270 x 1040 x 1950 mm | N/A | |||||
Beschreibung
- Temperaturbereich: 0 °C bis +70 °C
- Temperaturbereich mit Licht: +10 °C bis +60 °C
- Feuchtebereich: 10 % r.F. bis 80 % r.F.
- 2 variabel positionierbare Lichtkassetten mit je 5 Leuchtstoffröhren
- APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
- Einstellbare Lüfterdrehzahl
- Feuchteregelung mit kapazitivem Feuchtesensor und Dampfbefeuchtung
- Intuitiver Touchscreen Controller mit Zeitabschnitts- und Echtzeitprogrammierung
- Interner Datenlogger, Messwerte im offenen Format über USB auslesbar
- Geräte-Selbsttest zur umfassenden Statusanalyse
- Dichtschließende Innentür aus Sicherheitsglas (ESG)
- Vermeidung von Glaskorrosion durch spezielle TIMELESS – Beschichtung
- Anzeige über LCD-Farbmonitor
- 2 Einschubgitter aus Edelstahl
- Durchführung mit Silikonstopfen 30 mm, links
- Temperaturwählwächter Klasse 3.1 (DIN 12880) mit optischem und akustischem Temperaturalarm
- Computer-Schnittstelle: Ethernet
- Türheizung
- 60Hz Modellvariante auf Anfrage
Spezifikation
Stainless Steel | |
Powder-coated Cold Rolled Steel | |
10 to 80% r.F. | |
Wachstumskammer | |
200 V |
Patentiertes Beleuchtungssystem | |
CEE | |
Temperaturbereich 0°C über Raumtemperatur bis 70°C | |
TFT Touch | |
50Hz |