Learn More
BINDER™ Serie KBWF - Wachstumsschränke, mit Licht und Feuchte
Der KBWF erreicht mit seiner natürlichen Beleuchtung eine homogene Lichtverteilung. Auf die Art sorgt dieser Klimaschrank für konstante Licht-, Feuchte- und Temperaturbedingungen.
Marke: BINDER™ 9020-0336
19052.75 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Temperaturbereich: 0 °C bis +70 °C.
- Temperaturbereich mit Licht: +10 °C bis +60 °C.
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 10 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
- 2 positionierbare Beleuchtungskassetten mit je 5 Leuchtstoffröhren
- APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
- Einstellbare Lüfterdrehzahl
- Feuchtigkeitsregelung mit kapazitivem Feuchtesensor und Dampfbefeuchtung
- Intuitive Touchscreen-Steuerung mit Zeitsegment und Echtzeit-Programmierung
- Interner Datenlogger, Messwerte können über USB im offenen Format ausgelesen werden
- Einzel-Selbsttest für umfassende Statusanalyse
- Eng verschließende Innentür aus Sicherheitsglas (ESG)
- Anzeige über LCD-Farbmonitor
- Edelstahl-Gestell
- Zugangsöffnung mit Silikonstopfen, 30 mm, links
- Unabhängiges Temperatursicherheitsgerät der Klasse 3.1 (DIN 12880) mit visuellem und akustischem Temperaturalarm
- Computerschnittstelle: Ethernet
- Tür-Heizung
- 60 Hz-Ausführung auf Anfrage
Spezifikation
30 kg | |
247L | |
Patentiertes Beleuchtungssystem | |
2 | |
10 to 80% r.F. | |
Wachstumskammer | |
KBWF240-230 V | |
945 x 850 x 1465 mm | |
200 V | |
10,9 A |
KBWF240-230 V, Standard, Serie KBWF – Wachstumskammern mit Licht und Feuchtigkeit, 247 l, 230 V 1 ∼ 50 Hz | |
Stainless Steel | |
Powder-coated Cold Rolled Steel | |
CEE | |
Temperaturbereich 0°C über Raumtemperatur bis 70°C | |
TFT Touch | |
650 x 485 x 785 mm | |
214kg | |
2,4 kW | |
50Hz |