Learn More
BINDER™ Serie KBWF - Wachstumsschränke, mit Licht und Feuchte
GREENER_CHOICE
Der KBWF erreicht mit seiner natürlichen Beleuchtung eine homogene Lichtverteilung. Auf die Art sorgt dieser Klimaschrank für konstante Licht-, Feuchte- und Temperaturbedingungen.
Marke:  BINDER™ 9020-0337
22869.25 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 15611217
  • 26905.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Temperaturbereich: 0 °C bis +70 °C.
  • Temperaturbereich mit Licht: +10 °C bis +60 °C.
  • Luftfeuchtigkeitsbereich: 10 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
  • 2 positionierbare Beleuchtungskassetten mit je 5 Leuchtstoffröhren
  • APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
  • Einstellbare Lüfterdrehzahl
  • Feuchtigkeitsregelung mit kapazitivem Feuchtesensor und Dampfbefeuchtung
  • Intuitive Touchscreen-Steuerung mit Zeitsegment und Echtzeit-Programmierung
  • Interner Datenlogger, Messwerte können über USB im offenen Format ausgelesen werden
  • Einzel-Selbsttest für umfassende Statusanalyse
  • Eng verschließende Innentür aus Sicherheitsglas (ESG)
  • Anzeige über LCD-Farbmonitor
  • Edelstahl-Gestell
  • Zugangsöffnung mit Silikonstopfen, 30 mm, links
  • Unabhängiges Temperatursicherheitsgerät der Klasse 3.1 (DIN 12880) mit visuellem und akustischem Temperaturalarm
  • Computerschnittstelle: Ethernet
  • Tür-Heizung
  • 60 Hz-Ausführung auf Anfrage
Spezifikation
Spezifikation
45 kg
700L
Patentiertes Beleuchtungssystem
3
10 to 80% r.F.
Wachstumskammer
KBWF720-230 V
1270 x 1040 x 1950 mm
200 V
14,6 A
KBWF720-230 V, Standard, Serie KBWF – Wachstumskammern mit Licht und Feuchtigkeit, 700 l, 230 V 1 ∼ 50 Hz
Stainless Steel
Powder-coated Cold Rolled Steel
CEE
Temperaturbereich 0°C über Raumtemperatur bis 70°C
TFT Touch
973 x 576 x 1250 mm
374kg
3,5 kW
50Hz