Learn More
BINDER™ Series FP Avantgarde.Line - Drying and Heating Chambers with Forced Convection and Program Functions
A BINDER material test chamber with mechanical convection of the FP series provides reliably short drying times and particularly fast heating – even for chambers under full loads.
Marke: BINDER™ 9010-0366
7391.29 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Temperaturbereich: +10 °C über Umgebungstemperatur bis zu +300 °C
- Hohe Temperaturgenauigkeit durch APT.lineTM Technologie
- Einstellbare Lüfterdrehzahl
- Regler mit Intervall- und Echtzeit-Programmierung
- Elektromechanische Steuerung der Abluftklappe
- 2 verchromte Gestelle
- Einheiten bis zu 115 Litern sind stapelbar
- Unabhängige, anpassbare Temperatur-Sicherheitsvorrichtung der Klasse 2 (DIN 12880) und unabhängige Temperatur-Sicherheitsvorrichtung der Klasse 3.1 (DIN 12880) mit am Regler wählbarem visuellem/akustischem Alarm
- Ergonomisches Griffdesign
- Computerschnittstelle: Ethernet
- Interner Datenlogger, Messwerte können über USB im offenen Format ausgelesen werden
Spezifikation
741 l | |
Drying and Heating Chamber | |
FP720-400V | |
1165 x 816 x 1590 mm | |
400 V | |
16 A |
300°C | |
LED | |
574 x 1000 x 1300 mm | |
194 kg | |
5 kW | |
50/60 Hz |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Series FP Avantgarde.Line - Drying and Heating Chambers with Forced Convection and Program Functions > Modell: FP720-400V
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur