Learn More
BINDER™ Serie FED Avantgarde.Line - Trocken- und Wärmeschränke, mit Umluft und erweiterten Zeitfunktionen
Ein BINDER Wärmeschrank der Serie FED Avantgarde.Line bietet nahezu unbegrenzte Leistungsfähigkeit und ist dabei besonders anpassungsfähig. Durch erweiterte Zeitfunktionen und einen regelbaren Lüfter lassen sich Temperatur und Umluftbedingungen ideal steuern.
3455.00 CHF - 8715.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM Standard |
---|---|
Kammermaterial | Edelstahl |
Reglertyp | Regler mit LCD-Anzeige |
Konvektionstyp | Erzwungen |
Typ | Trockenofen |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15682106
![]() |
BINDER™
9010-0293 |
116 l | 835 x 760 x 735 mm |
3455.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
15602116
![]() |
BINDER™
9010-0299 |
240 L | 1035 x 845 x 962 mm |
5194.80 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
15890302
![]() |
BINDER™
9010-0301 |
741 L | 870 x 1590 x 1165 mm |
8715.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
Beschreibung
- Bis zu 30% energiesparender als marktübliche Geräte
- Hohe Temperaturgenauigkeit durch APT.line™ Technologie
- Einstellbare Lüfterdrehzahl
- Controller mit LCD-Anzeige und erweiterten Zeitfunktionen
- Elektromechanische Steuerung der Abluftklappe
- 2 verchromte Einschubgitter
- Integrierter Temperaturwählbegrenzer Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
- Ergonomisches Griffdesign
- Ethernet-Schnittstelle
- USB-Anschluss für Aufzeichnung der Daten
Spezifikation
ASTM Standard | |
Regler mit LCD-Anzeige | |
Trockenofen | |
NEMA 5-20P | |
APT.line™ Technologie |
Edelstahl | |
Erzwungen | |
LCD | |
50/60 Hz |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Serie FED Avantgarde.Line - Trocken- und Wärmeschränke, mit Umluft und erweiterten Zeitfunktionen