Learn More
BINDER™ Serie FED Avantgarde.Line - Trocken- und Wärmeschränke, mit Umluft und erweiterten Zeitfunktionen
GREENER_CHOICE
Ein BINDER Wärmeschrank der Serie FED Avantgarde.Line bietet nahezu unbegrenzte Leistungsfähigkeit und ist dabei besonders anpassungsfähig. Durch erweiterte Zeitfunktionen und einen regelbaren Lüfter lassen sich Temperatur und Umluftbedingungen ideal steuern.
Marke:  BINDER™ 9010-0293
2623.19 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 15682106
  • 3455.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Temperaturbereich: +12 °C über Umgebungstemperatur bis +300 °C.
  • Bis zu 30 % geringerer Energieverbrauch im Vergleich zur herkömmlichen Geräten
  • Hohe Temperaturgenauigkeit dank APT.line™ Technologie
  • Einstellbare Lüfterdrehzahl
  • Steuerung mit LCD-Anzeige und erweiterten Zeitfunktionen
  • Elektromechanische Steuerung der Abluftklappe
  • 2 verchromte Gestelle
  • Integrierte, unabhängige und anpassbare Temperatursicherung der Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
  • Ergonomisches Griffdesign
  • Ethernet-Schnittstelle
  • USB-Anschluss für Datenaufzeichnung
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
BINDER™ Serie FED Avantgarde.Line - Trocken- und Wärmeschränke, mit Umluft und erweiterten Zeitfunktionen > Modell: FED115-230V; Kapazität: 116 l; Spannung: 230 V; Frequenz: 50/60 Hz;