Learn More
Cytiva Sera-Xtracta™ HMW DNA-Kit
Extraktion von genomischer DNA mit hohem Molekulargewicht und hoher Ausbeute aus Blut, Buffy-Coat, Speichel, kultivierten Säugetierzellen und festem Gewebe mit einem vereinfachten Protokoll.
Marke:  Cytiva 29429140
Artikelnummer. 16406159
  • 462.00 CHF / 1 Set
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Sera-Xtracta™ HMW DNA-Kit bietet die Extraktion und Aufreinigung von genomischer DNA aus Vollblut (mit Ethylendiaamintetraessigsäure [EDTA], Citrat oder Heparin behandelt), Buffy-Coat, Speichel, kultivierten Säugetierzellen und festen Gewebeproben. Die Extraktionsprotokolle wurden entwickelt, um Kontaminanten und PCR-Inhibitoren effizient zu entfernen und gleichzeitig die Scherung zu minimieren, was zu qualitativ hochwertiger genomischer DNA mit hohem Molekulargewicht und minimaler Verschleppung von RNA führt.
  • Geeignet für Langlese-Sequenzierungen: Isoliert DNA mit einem hohen Molekulargewicht von > 200 kb.
  • Effiziente Skalierung und Flexibilität: Bietet eine robuste Chemie für Probeneinsatzvolumina von 200 μl – 2 ml.
  • Effiziente Entfernung von Inhibitoren für hochreine genomische DNA: Typisches Reinheitsverhältnis (A260/A280 und A260/A230) von > 1,7.
  • Automatisierungsfreundliche Reagenzien und anwenderfreundliche Protokolle
  • Das vereinfachte Protokoll minimiert die Co-Aufreinigung von RNA.
  • Kompatibel mit molekularbiologischen Verfahren, einschließlich Sequenzierung der nächsten Generation (NGS), Klonierung, Restriktionsenzymverdau, PCR-Amplifikation und Genotypisierungsanwendungen.
Das Kit verwendet chaotrope Wirkstoffe, um DNA aus Proben und denaturierten Proteinkomponenten zu extrahieren und die selektive Bindung von DNA an die Silika-beschichteten magnetischen Beads zu fördern. Proteinase K ist die bevorzugte Protease zur Verdauung von Protein aus Proben, weil sie sogar dann aktiv ist, wenn Enzyminhibitoren wie EDTA und Detergenzien in Proben vorhanden sind. Denaturierte Kontaminanten lassen sich durch anschließendes Waschen der Silika-Beads mit einem Ethanolpuffersatz leicht entfernen. Die gereinigte genomische DNA wird in einem Puffer mit niedriger Ionenstärke in einer Konzentration eluiert, die für die meisten nachgelagerten Anwendungen in der Molekularbiologie geeignet ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Proteinase K 60 mg (getrocknet); Lysepuffer 22 ml; Silika-beschichtete magnetische Beads 1,5 ml; Bindepuffer 26 ml; Waschpuffer 1 Puffer AQ 120 ml; Waschpuffer 2 AQ 30 ml; gDNA Elutionspuffer 14 ml. Bei Raumtemperatur lagern.
100 μl
96 Aufreinigungen
Etwa 12 μg Bindungskapazität basierend auf dem angegebenen 15 μl-Aliquot der mitgelieferten Suspension magnetischer Beads = 1,5 mg-Beads bei 100 mg/ml
Proteinase K 3 ml, Lysepuffer 22 ml, silikabeschichtete magnetische Beads: 1,6 ml, Bindepuffer 26 ml, Waschpuffer 1 AQ 120 ml, Waschpuffer 2 AQ 30 ml, gDNA-Elutionspuffer 14 ml
Reinheitsgrad (A260/A280) > 1,7
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cytiva Sera-Xtracta™ HMW DNA-Kit > Menge: 96 Aufreinigungen