Learn More
Cytiva Sera-Mag™ Streptavidin-Magnet-Bead, mittleres Biotin-Bindungsvermögen
Ihre Blumenkohlstruktur verleiht Sera-Mag-Beads ein hohes Bindungsvermögen. Sera-Mag Streptavidin-Beads enthalten kovalent gebundenes Streptavidin und sind mit niedrigem, mittlerem oder hohen nominalem Biotin-Bindungsvermögen erhältlich. Wählen Sie die Biotin-Bindungskapazität, die Sie zur Optimierung Ihrer Anwendung benötigen.
197.00 CHF - 4940.00 CHF
Spezifikation
Konzentration | 1 % Feststoffe (10 mg/ml) |
---|---|
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Immunoassays, Aufbau von cDNA-Bibliothek, Abtrennung biotinylierter Ziele |
Durchmesser (metrisch) | 1 μm |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11885012
|
Cytiva
30152104010350 |
100 mL |
4940.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10558045
|
Cytiva
30152104011150 |
1 ml |
197.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Biotin-Bindungsvermögen von 3500 bis 4500 pmol/mg BeadsSpezifikation
1 % Feststoffe (10 mg/ml) | |
2 °C bis 8 °C | |
Immunoassays, Aufbau von cDNA-Bibliothek, Abtrennung biotinylierter Ziele | |
1 μm |