Learn More
Cytiva Sera-Mag™ Streptavidin-Magnet-Bead, mittleres Biotin-Bindungsvermögen
Ihre Blumenkohlstruktur verleiht Sera-Mag-Beads ein hohes Bindungsvermögen. Sera-Mag Streptavidin-Beads enthalten kovalent gebundenes Streptavidin und sind mit niedrigem, mittlerem oder hohen nominalem Biotin-Bindungsvermögen erhältlich. Wählen Sie die Biotin-Bindungskapazität, die Sie zur Optimierung Ihrer Anwendung benötigen.
Marke:  Cytiva 30152104010350
4693.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24338" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11885012
  • 4940.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Biotin-Bindungsvermögen von 3500 bis 4500 pmol/mg Beads
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 % Feststoffe (10 mg/ml)
Immunoassays, Aufbau von cDNA-Bibliothek, Abtrennung biotinylierter Ziele
1 μm
2 °C bis 8 °C
100 mL
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Sera-Mag™ Streptavidin-Magnet-Bead, mittleres Biotin-Bindungsvermögen > 100 ml