Learn More
Cytiva Sera-Mag SpeedBeads™ Protein A/G-Magnet-Beads
Bietet eine schnelle, bequeme Methode für die manuelle und automatisierte magnetische Isolierung von IgA- und IgG-Proteinen mithilfe von Affinitätsbindung. Die Beads können mit dem breitesten Spektrum an Antikörperspezies und Unterklassen verwendet werden (auch wenn die Identität der Unterklassen nicht bestimmt wurde).
194.00 CHF - 5880.00 CHF
Spezifikation
Konzentration | 1 % Feststoffe (10 mg/ml) |
---|---|
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Affinitätsreinigung |
Durchmesser (metrisch) | 1 μm |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15732442
|
Cytiva
17152104010150 |
5 mL |
650.00 CHF
5 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15742442
|
Cytiva
17152104010350 |
100 mL |
5880.00 CHF
100 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15752442
|
Cytiva
17152104011150 |
1 ml |
194.00 CHF
1 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
- Ihre “Blumenkohl ähnliche” Struktur verleiht Sera-Mag Beads ein hohes Bindungsvermögen.
- Schnelle und einfache IgA- und IgG-Aufreinigung
Spezifikation
1 % Feststoffe (10 mg/ml) | |
2 °C bis 8 °C | |
Affinitätsreinigung | |
1 μm |