Learn More
Cytiva Sera-Mag SpeedBeads™ Protein A/G-Magnet-Beads
Bietet eine schnelle, bequeme Methode für die manuelle und automatisierte magnetische Isolierung von IgA- und IgG-Proteinen mithilfe von Affinitätsbindung. Die Beads können mit dem breitesten Spektrum an Antikörperspezies und Unterklassen verwendet werden (auch wenn die Identität der Unterklassen nicht bestimmt wurde).
Marke:  Cytiva 17152104010350
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15742442
  • 5880.00 CHF / 100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-06-2025
Beschreibung
  • Ihre “Blumenkohl ähnliche” Struktur verleiht Sera-Mag Beads ein hohes Bindungsvermögen.
  • Schnelle und einfache IgA- und IgG-Aufreinigung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 % Feststoffe (10 mg/ml)
Affinitätsreinigung
1 μm
2 °C bis 8 °C
100 mL
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Sera-Mag SpeedBeads™ Protein A/G-Magnet-Beads > 100 ml