Learn More
Cytiva Sera-Mag SpeedBeads™ Carboxyl-Magnet-Beads, hydrophil
Hervorragend geeignet für die direkte Kopplung von Oligos oder Proteinen an die Beads. Ihre Blumenkohlstruktur verleiht Sera-Mag-Beads ein hohes Bindungsvermögen. Die Carboxylgruppen auf diesen Beads können durch die Standard-EDC/EDAC-Chemie aktiviert werden, um mit freien Aminogruppen zu reagieren und Amidbindungen zu bilden.
665.00 CHF - 13000.00 CHF
Spezifikation
Konzentration 5 % Feststoffe (50 mg/ml)
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) DNA-Probenvorbereitung, Proteinaufreinigung
Durchmesser (metrisch) 1 μm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11548692
Unterlagen ansehen
Cytiva
45152105050250
15 ml
665.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
13223609
Unterlagen ansehen
Cytiva
45152105050450
1 L Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11809792
Unterlagen ansehen
Cytiva
45152105050350
100 mL
2965.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Doppelschalige Magnetit-Beads
  • . Hohe Bindungskapazität
  • 1.0μm Durchmesser
  • Hoher Carboxylsäure-Gehalt für die Bindung von DNA und Proteinen
  • Hydrophiler Bead auf der Grundlage von Vernetzungsanforderungen für die Kapselungsschicht
Spezifikation
Spezifikation
5 % Feststoffe (50 mg/ml)
2 °C bis 8 °C
DNA-Probenvorbereitung, Proteinaufreinigung
1 μm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Sera-Mag SpeedBeads™ Carboxyl-Magnet-Beads, hydrophil