Learn More
Cytiva Sera-Mag SpeedBeads™ Carboxyl-Magnet-Beads, hydrophil
Hervorragend geeignet für die direkte Kopplung von Oligos oder Proteinen an die Beads. Ihre Blumenkohlstruktur verleiht Sera-Mag-Beads ein hohes Bindungsvermögen. Die Carboxylgruppen auf diesen Beads können durch die Standard-EDC/EDAC-Chemie aktiviert werden, um mit freien Aminogruppen zu reagieren und Amidbindungen zu bilden.
Marke:  Cytiva 45152105050250
610.83 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24338" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11548692
  • 665.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
  • Doppelschalige Magnetit-Beads
  • . Hohe Bindungskapazität
  • 1.0μm Durchmesser
  • Hoher Carboxylsäure-Gehalt für die Bindung von DNA und Proteinen
  • Hydrophiler Bead auf der Grundlage von Vernetzungsanforderungen für die Kapselungsschicht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5 % Feststoffe (50 mg/ml)
DNA-Probenvorbereitung, Proteinaufreinigung
1 μm
2 °C bis 8 °C
15 ml
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Sera-Mag SpeedBeads™ Carboxyl-Magnet-Beads, hydrophil > 15 ml